Learn More
Thermo Scientific™ Flacons d’échantillonnage silanisés National Scientific™
Click to view available options
Volume (métrique):
8mL
12mL
40mL
Conditionnement:
100 pièces
200 pièces
Description
Les flacons d’échantillonnage silanisés National Scientific™ sont réalisés en verre borosilicaté de qualité supérieure transparent ou ambré.
Spécification
Spécification
| Description | ambre ; 12mL |
| Diamètre (métrique) externe | 19mm |
| Matériau | verre |
| Volume (métrique) | 12mL |
| Hauteur (métrique) | 65 mm |
| Taille du bouchon | 15-425 |