Learn More
Thermo Scientific™ Septa National pour flacons à vis de 4 ml
Les septa pour flacons Thermo Scientific™ National sont conçus pour être utilisés avec les flacons à vis de 4 ml.
Marque: Thermo Scientific™ C4015-55
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
Les septa pour flacons Thermo Scientific™ National sont conçus pour être utilisés avec les flacons à vis de 4 ml.
- Les septa en PTFE en forme de disque sont chimiquement inertes
- Les septa en PTFE / caoutchouc rouge sont économiques pour de nombreuses applications GC
- Les septa en PTFE / silicone sont très populaires dans les applications HPLC et IC
- Les septa préfendus sont plus faciles à percer avec des aiguilles de petit calibre
Spécification
PTFE bleu / silicone blanc ; Préfendu | |
National™ | |
13 / 425 |
PTFE bleu / silicone blanc, préfendu, Silicone | |
Septum à fente unique |