Learn More
Thermo Scientific™ Bouchons à vis National Scientific™ avec septa encollés ;
Les bouchons à vis National Scientific™ à septa encollés éliminent de manière efficace l’enfoncement des septa ;
Marque: Thermo Scientific™ C4013-65A
40.24 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Les bouchons à vis National Scientific™ à septa encollés éliminent de manière efficace l’enfoncement des septa ;
- Septa et bouchons en polypropylène assemblés pour former un système intégré
- Élimine le risque d’enfoncement des septa
- Disponibles avec un choix de tailles de filetage GPI et de septa préfendus pour faciliter la pénétration des aiguilles de calibre fin
Spécification
PTFE / Blanc Septa silicone ; 8-425 | |
PTFE, Silicone, polypropylène | |
Bonded Rouge PTFE / silicone blanc , 0,005 po | |
8 / 425 |
noir | |
No | |
National |