Learn More
Thermo Scientific™ Pinces à sertir et à dessertir manuelles pour salles blanches
Procédez à des sertissages sûrs et reproductibles ou retirez les capsules tout en minimisant le risque de dommages.
Marque: Thermo Scientific™ C4020-102SS
629.84 EUR valable jusqu'au 2024-10-31
Utilisez le code promo "21661" pour bénéficier de cette offre.
Alert:
- Construction de haute qualité pour une durabilité et une longue durée de vie
- Peinte, plaquée et avec revêtement pour une résistance à la corrosion maximale
- Surface de la poignée texturée pour une bonne prise
Description
Procédez à des sertissages sûrs et reproductibles ou retirez les capsules tout en minimisant le risque de dommages lorsque vous utilisez des pinces à sertir et à dessertir manuelles en acier inox Thermo Scientific™ National.
Les pinces à sertir fournissent une fermeture de flacon reproductible et sûre ; les pinces à dessertir permettent de retirer facilement les capsules en aluminium sans les casser.- Construction en acier inoxydable
- Autoclavable
Spécification
Chromatographie industrielle | |
National | |
Pince à dessertir manuelle |
Capsule en aluminium | |
20 mm | |
1 de chaque |
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.