Learn More
Thermo Scientific™ Pinces à sertir et à dessertir manuelles pour salles blanches
Description
Procédez à des sertissages sûrs et reproductibles ou retirez les capsules tout en minimisant le risque de dommages lorsque vous utilisez des pinces à sertir et à dessertir manuelles en acier inox Thermo Scientific™ National.
- Construction en acier inoxydable
- Autoclavable
Spécification
Spécification
| Description | Pince à sertir manuelle |
| Nb par paquet | 1 de chaque |
| À utiliser avec (équipement) | Chromatographie, flacon de sérum |
| Dimensions | 20 mm |
| À utiliser avec (application) | Chromatographie industrielle |
| Gamme de produits | National |