Learn More
Thermo Scientific™ Pinces à sertir et à dessertir manuelles pour salles blanches
Code produit. 15210379
Click to view available options
Dimensions:
11 mm
13 mm
20 mm
Type:
Pince à dessertir manuelle
Pince à sertir manuelle
Conditionnement:
1 pièce
  • Construction de haute qualité pour une durabilité et une longue durée de vie
  • Peinte, plaquée et avec revêtement pour une résistance à la corrosion maximale
  • Surface de la poignée texturée pour une bonne prise
Code produit. 15210379
Marque: Thermo Scientific™ C4013102SS
  • Construction de haute qualité pour une durabilité et une longue durée de vie
  • Peinte, plaquée et avec revêtement pour une résistance à la corrosion maximale
  • Surface de la poignée texturée pour une bonne prise
Procédez à des sertissages sûrs et reproductibles ou retirez les capsules tout en minimisant le risque de dommages.
Procédez à des sertissages sûrs et reproductibles ou retirez les capsules tout en minimisant le risque de dommages lorsque vous utilisez des pinces à sertir et à dessertir manuelles en acier inox Thermo Scientific™ National.
Les pinces à sertir fournissent une fermeture de flacon reproductible et sûre ; les pinces à dessertir permettent de retirer facilement les capsules en aluminium sans les casser.
  • Construction en acier inoxydable
  • Autoclavable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nb par paquet 1 de chaque
Type Pince à dessertir manuelle
À utiliser avec (équipement) Capsule en aluminium
Dimensions 13 mm
À utiliser avec (application) Chromatographie industrielle
Gamme de produits National