Learn More
Thermo Scientific™ Inserts National pour flacons à ouverture large Target LoVial™
Description
Dotés d’un dia. ext. nominal de 6 mm, ces inserts Thermo Scientific™ National s’adaptent aux flacons à large ouverture Target LoVial.
- Les inserts à point tiré sont une solution économique pour les applications non critiques
- Dia. ext. nominal de 6 mm pour s’adapter aux flacons à ouverture large Target
À utiliser avec :
- flacons à ouverture large Target LoVial
- flacons avec bouchon à clipser et à ouverture large Snap-It™
- flacons Target DP™
- flacons à ouverture large Target
Spécification
Spécification
| Description | Conique, en verre, 150 ul avec ressort supérieur |
| Volume (métrique) | 150 µl |
| Modèle | L’insert est suspendu depuis la couronne du flacon |
| Gamme de produits | National |
| À utiliser avec (équipement) | Flacons à ouverture large Target LoVial |