Learn More
Thermo Scientific™ Flacons à échantillons à vis en verre National avec bouchons à opercule et septa
Les flacons à échantillons à vis en verre Thermo Scientific™ National avec bouchons à opercule et septa comprennent les flacons conditionnés sous film plastique thermorétracté et les bouchons et septa conditionnés séparément.
Marque:  Thermo Scientific™ B7990-3A
Code produit. 12458666
  • 159.33€ / 200 pièces
Expédition estimée: 25-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Les flacons à échantillons à vis en verre Thermo Scientific™ National avec bouchons à opercule et septa comprennent les flacons conditionnés sous film plastique thermorétracté et les bouchons et septa conditionnés séparément.
  • Kits pratiques non-assemblés
  • Choix entre le verre transparent borosilicaté à coefficient de dilatation 33 (Type 1, Classe A) ou le verre ambré 51A
  • Éliminent toute infiltration d’ions
  • Assurent un pH cohérent pendant la durée du stockage des échantillons
  • Avec bouchons à vis avec opercule en polypropylène et septa en PTFE/silicone
  • Emballage pratique pour réserves et armoires de laboratoire
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Ambré
Silicone / PTFE (septum)
PTFE / silicone
Bouchon à vis (avec opercule) avec septum
15-425
17 mm
8 ml
2.125 dr
60 mm