Learn More
Thermo Scientific™ Inserts pour flacons à fond plat
Code produit. 11583850 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Conditionnement:
1000 pièces
Code produit. 11583850
Marque: Thermo Scientific™ 60180722
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Les inserts pour flacons à fond plat Thermo Scientific sont emballés en vrac pour plus de commodité.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description 200 pi ; 5mm OD
Diamètre (métrique) externe 5 mm de dia. ext.
Volume (métrique) 200 μl
Type Insert