Learn More
Thermo Scientific™ Bouchons et septa 10-425 Target™ assemblés
Minimisez la contamination lors de la manipulation grâce aux bouchons et septa pratiques 10-425 Thermo Scientific™ National Target assemblés.
Marque: Thermo Scientific™ C4010-60AY
Description
Minimisez la contamination lors de la manipulation grâce aux bouchons et septa pratiques 10-425 Thermo Scientific™ National Target assemblés.
- Les bouchons et septa pré-assemblés sont pratiques et minimisent la contamination pendant la manipulation
- Le bouchon de stockage présente un dessus plein et un liner rond en PTFE pré-inséré
Spécification
Jaune ; Septa : PTFE rouge / silicone blanc | |
PTFE, Silicone, Polypropylène | |
National Assembled Target | |
10 mm |
Jaune | |
PTFE rouge / silicone blanc | |
À vis | |
Flacons à vis 10-425 |