Learn More
Thermo Scientific™ Capsules à sertir 20 mm avec septa National pour flacons d’analyse par espace de tête
Click to view available options
Septum:
Feuille d’aluminium / Silicone blanc haute température
PTFE transparent/butyle gris
Polyéthylène moulé intégral SepCap
Type:
Système dépressurisation
À sertir
Conditionnement:
100 pièces
250 pièces
Description
Minimisez le risque de contamination grâce aux capsules à sertir 20 mm avec septa Thermo Scientific™ National, qui sont rapides et pratiques.
Capsules à sertir de 20 mm avec septa préinstallés pour flacons d’analyse d’espace de tête
- Capsules à septa pré-insérés pratiques et qui minimisent la contamination pendant la manipulation
- Les joints magnétiques s’utilisent avec les échantillonneurs automatiques de transport magnétique CTC/Leap™ Technologies, Gerstel™ et autres
- Les joints en PTFE / silicone PurePak™ sont conditionnés dans des cuves en verre pour conserver leur pureté jusqu’au point d’utilisation
- SepCap™ en polyéthylène moulé est adapté au stockage à court terme ou lorsque des accès répétés au flacon sont nécessaires
Informations de commande :
Les septa et les capsules à sertir sont également vendus séparément.
Remarque :
Les SepCap sont conçus pour le stockage à court terme. Ne pas utiliser de SepCap à des températures élevées.
Spécification
Spécification
| Description | C4020-43A |
| Matériau | Butyle, PTFE, Acier magnétique |
| Septum | PTFE transparent/butyle gris |
| Gamme de produits | National |
| Type | À sertir |
| Taille du bouchon | 20 mm |
| À utiliser avec (équipement) | Flacons d’espace de tête |