Learn More
Naspm trihydrochloride, Tocris Bioscience™
Catalog Number 18055992
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Ca2+-permeable AMPA antagonist
Selective antagonist of Ca2+-permeable AMPA receptors; blocks AMPA receptors lacking the GluA2 subunit. Protects hippocampal neurons against global ischemia-induced cell death.
Nom chimique ou matériau Naspm trihydrochloride
CAS 1049731-36-3
Formule moléculaire C22H37Cl3N4O
Quantité 10 mg
Synonyme naspm trihydrochloride, 1-naphthylacetyl spermine trihydrochloride, n-3-4-3-aminopropyl amino butyl amino propyl-1-naphthaleneacetamide trihydrochloride, c22h34n4o.3clh, 1-naphthyl acetyl spermine trihydrochloride
Clé InChI JNEOJAUJWOPWJS-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2CC(=O)NCCCNCCCCNCCCN.Cl.Cl.Cl
Nom IUPAC N-[3-[4-(3-aminopropylamino)butylamino]propyl]-2-naphthalen-1-ylacetamide;trihydrochloride
Poids moléculaire (g/mol) 479.915
CID PubChem 16219727
Poids de la formule 479.91
Pourcentage de pureté >97%