Learn More
Whirl-Pak™ Sachet pour échantillons prélevés à la spatule et à écriture immédiate Whirl-Pak™
Tous les produits Whirl-Pak Produits
Description
La spatule stérile est déjà contenue dans le sachet, éliminant ainsi le besoin de transporter deux articles pour prélever un échantillon et minimisant la contamination. La spatule en polypropylène de 2 oz (60 cc³) mesure 7 po (18,5 cm) de long.
La capacité se mesure en onces liquides lorsque le sachet est fermé et la languette pliée trois fois. Le volume et les dimensions sont approximatifs, les sachets ne doivent pas être utilisés à des températures supérieures à 180°F (82°C). Les sachets peuvent être congelés à n’importe quelle température, même à des températures d’azote liquide jusqu’à 346°F (-210°C) : manipulation soigneuse nécessaire après congélation. Tous les sachets sont stérilisés après fabrication.
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Capacité (impériale) | 18 oz. |
| Capacité (métrique) | 523 ml |
| Type de bouchon | Rouleau et fil |
| Couleur | Clear with White Block |
| Jetable | Single-use |
| Matériau | Polyéthylène |
| Stérilité | Stérile |
| Épaisseur (métrique) | 0,064 mm |
| Volume plein | 18 oz. |
| Afficher plus |