Learn More
Whirl-Pak™ Sachets pour échantillons standard Whirl-Pak™
Disposent de renforts anti-perforation pour une protection contre les extrémités métalliques saillantes. Les sachets Easy-To-Close Nasco™ Whirl-Pak™ sont parfaits pour l’échantillonnage et l’analyse des produits.
Marque: Whirl-Pak™ B00736WA
Description
Disposent de renforts anti-perforation pour une protection contre les extrémités métalliques saillantes.Les sachets Easy-To-Close Nasco™ Whirl-Pak™ sont parfaits pour l’échantillonnage et l’analyse des produits.
- Sachets en polyéthylène transparents
- Faire tourner ou replier le sachet à trois reprises et le fixer à l’aide des languettes de fermeture permet de créer un récipient d’échantillonnage étanche
- Stérilisés au gaz, documentation disponible
- Les languettes de préhension empêchent la contamination par contact des doigts lors de l’ouverture
- Les sachets inscriptibles comprennent une zone qui accepte le stylo à bille ou le crayon
- Les sachets peuvent être congelés à n’importe quelle température ; y compris l’azote liquide--manipulation soigneuse nécessaire après la congélation
- Épaisseur, 2,25 à 4 mil
- Sans RNase, DNase, pryogène et HBP
- Conformes aux exigences réglementaires et industrielles de l’EPA, de la FDA, du HACCP et de l’USDA
- Les sachets ne doivent pas être utilisés à des températures supérieures à 180°F (82°C).
Spécification
Sample Bag | |
Not Autoclavable | |
532 mL | |
Transparent | |
Polyéthylène | |
0,064 mm | |
500/boîte | |
23 x 11.5 cm (9 x 4.5 in) | |
23 cm | |
11,5 cm |
Style uni | |
18 oz. | |
Attache de fermeture | |
Single-use | |
Sterile | |
Yes | |
2,5 mil | |
9 in. | |
4.25 in. |