Learn More
Whirl-Pak™ Sachets pour échantillons standard Whirl-Pak™
Disposent de renforts anti-perforation pour une protection contre les extrémités métalliques saillantes. Les sachets Easy-To-Close Nasco™ Whirl-Pak™ sont parfaits pour l’échantillonnage et l’analyse des produits.
Marque: Whirl-Pak™ B01067WA
Description
Disposent de renforts anti-perforation pour une protection contre les extrémités métalliques saillantes.Les sachets Easy-To-Close Nasco™ Whirl-Pak™ sont parfaits pour l’échantillonnage et l’analyse des produits.
- Sachets en polyéthylène transparents
- Stérilisés au gaz, documentation disponible
- Les languettes de préhension empêchent la contamination par contact des doigts lors de l’ouverture
- Les sachets inscriptibles ont une zone qui accepte le stylo à bille ou le crayon
- Les sachets peuvent être congelés à n’importe quelle température ; y compris l’azote liquide--manipulation soigneuse requise après congélation
- Épaisseur, 2,25 à 4 mil
Les sachets ne doivent pas être utilisés à des températures supérieures à 180°F (82°C).
Spécification
Style inscriptible | |
29 ml | |
0,057 mm | |
2,25 mil | |
6,5 cm |
1 oz. | |
Polyéthylène | |
500/boîte | |
12.5 x 6.5 cm |