Learn More
Whirl-Pak™ Sachets pour échantillons standard Whirl-Pak™
GREENER_CHOICE
Disposent de renforts anti-perforation pour une protection contre les extrémités métalliques saillantes. Les sachets Easy-To-Close Nasco™ Whirl-Pak™ sont parfaits pour l’échantillonnage et l’analyse des produits.
Marque:  Whirl-Pak™ B01297WA
Code produit. 11771684
  • 487.00€ / 500 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
Disposent de renforts anti-perforation pour une protection contre les extrémités métalliques saillantes.Les sachets Easy-To-Close Nasco™ Whirl-Pak™ sont parfaits pour l’échantillonnage et l’analyse des produits.
  • Sachets en polyéthylène transparents
  • Faire tourner ou replier le sachet à trois reprises et le fixer à l’aide des languettes de fermeture permet de créer un récipient d’échantillonnage étanche
  • Stérilisés au gaz, documentation disponible
  • Les languettes de préhension empêchent la contamination par contact des doigts lors de l’ouverture
  • Les sachets inscriptibles comprennent une zone qui accepte le stylo à bille ou le crayon
  • Les sachets peuvent être congelés à n’importe quelle température ; y compris l’azote liquide--manipulation soigneuse nécessaire après la congélation
  • Épaisseur, 2,25 à 4 mil
  • Sans RNase, DNase, pryogène et HBP
  • Conformes aux exigences réglementaires et industrielles de l’EPA, de la FDA, du HACCP et de l’USDA
  • Les sachets ne doivent pas être utilisés à des températures supérieures à 180°F (82°C).
Spécification
Spécification
Sample Bag with Labeling Area
Not Autoclavable
710 mL
Transparent
Polyéthylène
0,076 mm
500/boîte
23 x 15 cm (9 x 6 po)
23 cm
15 cm
Style inscriptible
24 oz.
Attache de fermeture
Single-use
Sterile
Yes
3 mil
9 in.
6 in.