Learn More
Nasco Sachets pour échantillons standard Whirl-Pak™
Disposent de renforts anti-perforation pour une protection contre les extrémités métalliques saillantes. Les sachets Easy-To-Close Nasco™ Whirl-Pak™ sont parfaits pour l’échantillonnage et l’analyse des produits.
Marque: Nasco B00990
Description
Disposent de renforts anti-perforation pour une protection contre les extrémités métalliques saillantes.Les sachets Easy-To-Close Nasco™ Whirl-Pak™ sont parfaits pour l’échantillonnage et l’analyse des produits.
- Sachets en polyéthylène transparents
- Faire tourner ou replier le sachet à trois reprises et le fixer à l’aide des languettes de fermeture permet de créer un récipient d’échantillonnage étanche
- Stérilisés au gaz, documentation disponible
- Les languettes de préhension empêchent la contamination par contact des doigts lors de l’ouverture
- Les sachets inscriptibles comprennent une zone qui accepte le stylo à bille ou le crayon
- Les sachets peuvent être congelés à n’importe quelle température ; y compris l’azote liquide--manipulation soigneuse nécessaire après la congélation
- Épaisseur, 2,25 à 4 mil
- Sans RNase, DNase, pryogène et HBP
- Conformes aux exigences réglementaires et industrielles de l’EPA, de la FDA, du HACCP et de l’USDA
- Les sachets ne doivent pas être utilisés à des températures supérieures à 180°F (82°C).
Spécification
Style uni | |
798.5 ml | |
Transparent | |
0,076 mm | |
3 mil | |
12,5 cm |
27 oz. | |
Attache de fermeture | |
PE (polyéthylène) | |
500/boîte | |
30,5 x 12,5 cm |