Learn More
Buerkle™ Flacon de réactif à col étroit
Code produit. 10074170
Click to view available options
Capacité (métrique):
100 ml
250 ml
500 mL
1 000 ml
Hauteur (métrique):
108 mm
136 mm
170 mm
221 mm
Flacons universels pour le stockage, le conditionnement, la prise d’échantillons, l’échantillonnage et le transport de liquides.
  • PEHD, transparent
  • Bouchon à vis inviolable, bleu en PP
Spécification
Type de produit Flacon de réactif
Matériau HDPE
Comprend Bouchons à vis inviolables bleus en PP
Matériau du bouchon Polypropylène
Capacité (métrique) 100 ml
Couleur Transparent
À utiliser avec (application) Convient également aux huiles visqueuses
Hauteur (métrique) 108 mm
Longueur (métrique) 45 mm
Largeur (métrique) 45 mm