Learn More
BRAND™ Flacon Erlenmeyer à col étroit
Le flacon Erlenmeyer à col étroit est doté d’un rebord perlé et de marques de graduation.
116.00€ - 485.00€
Spécification
Matériau | Verre borosilicaté 3.3 |
---|---|
Type de goulot | Étroit |
Graduated | Oui |
Mouth Style | À bord roulé |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15272969
|
BRAND™
92714 |
25 ml | N/A | ||||||
15537851
|
BRAND™
92724 |
100 ml |
120.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 28-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15262979
|
BRAND™
92763 |
2000 ml |
485.00€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10789581
|
BRAND™
92773 |
5000 ml |
130.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- En verre borosilicaté 3.3
- DIN ISO 1773
- Avec rebord perlé et graduation
Spécification
Verre borosilicaté 3.3 | |
Étroit | |
Oui | |
À bord roulé |