Learn More
BRAND™ Pissette en PFA à col étroit
Click to view available options
Capacité (métrique):
250 ml
500 ml
Description
- en PFA de qualité technique
- Bouchon à vis en ETFE
- Tubes FEP
- Ces flacons contiennent une petite fraction de PFA retraité provenant de notre procédé de production
- Des pointes de tubes de lavage peuvent être coupées pour augmenter le débit
- Résiste aux températures élevées et aux attaques chimiques
Spécification
Spécification
Capacité (métrique) | 500 ml |
Matériau | PFA |
Filetage (métrique) | GL 25 |
Bouche | Étroit |
Matériau du bouchon | ETFE |
Type de bouchon | Bouchon à vis |