Learn More
Thermo Scientific™ Flacons à septa en verre à col étroit avec bouchon à opercule
Utilisez le code promo "21690" pour bénéficier de cette offre.
Description
Appliquer les méthodes d’analyse des composés organiques volatils (VOA) de l’EPA lors de l’utilisation des flacons de septa à col étroit Thermo Scientific™.Disponibles en verre sodocalcique de type III transparent ou ambré, ces flacons sont dotés d’un bouchon avec anneau de retenue en septa moulé et qui maintient les septa en silicone perforables en PTFE bien en place sans coller au bouchon pour que le septum puisse être retiré et remplacé si nécessaire (sauf flacon de 1 L).Disponible Certifié pour répondre aux spécifications basées sur les performances de l’EPA pour l’analyse des composés organiques volatils ou non traités et prêt pour votre propre procédure de nettoyage.
- Flacon en verre sodocalcique de type III, transparent ou ambré
- Les flacons ambrés sont recommandés pour les analytes photosensibles
- Bouchon en polypropylène blanc avec septa en silicone non liés recouverts de PTFE. (le septum de 1 L est lié)
- Bouchons assemblés sur les flacons
- La conception à col étroit est idéale pour les échantillons d’eau
Flacons certifiés livrés avec les caractéristiques suivantes :
- Certifiés pour égaler ou dépasser les normes de l’EPA en matière de spécifications de performance pour l’analyse des composés organiques volatils
- Certificat d’analyse et code-barres inclus dans le carton avec numéro de lot pour la traçabilité
- Chaque flacon porte un code-barres individuel avec un numéro de lot et un numéro de récipient unique
- Étiquettes d’analyse incluses non fixées à usage optionnel
- Carton scellé avec bande de sécurité offrant ainsi une garantie d’inviolabilité
- Le séparateur en aggloméré permet de protéger les flacons contre la casse ; suremballage requis pour l’expédition
Les flacons non traités sont prêts pour être nettoyés par vos soins en interne et pour votre propre procédé de certification. En boîte de carton avec séparateurs pour prévenir la casse ; Suremballage requis pour l’expédition.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Capacité | 4 oz., 125 ml |
Capacité (métrique) | 125 ml |
Capacité (impériale) | 4 oz |
Paramètres de certification | VOA |
Couleur | Ambré |
Description | Flacon ambré NM I-Chem 125 ml avec septum certifié 0,125 po |
Diamètre (impériale) interne | 0,56 po |
Diamètre (impériale) | 1,88 in |
Diamètre (métrique) interne | 1,4 cm |
Matériau | Verre (type 3) |
Afficher plus |