Learn More
Naringine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
65.73€ - 186.93€
Identifiants chimiques
CAS | 10236-47-2 |
---|---|
Formule moléculaire | C27H32O14 |
Poids moléculaire (g/mol) | 580.54 |
Numéro MDL | MFCD00148888,MFCD00149445,MFCD01461988 |
Clé InChI | DFPMSGMNTNDNHN-ZPHOTFPESA-N |
CID PubChem | 74787988 |
Nom IUPAC | 7-[(2S,4S,5S,6R)-4,5-dihydroxy-6-(hydroxyméthyl)-3-[(2S,3R,4R,5R,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-méthyloxan-2-yl]oxyoxan-2-yl]oxy-5-hydroxy-2-(4-hydroxyphényl)-2,3-dihydrochromen-4-un |
SMILES | C[C@@H]1O[C@@H](O[C@@H]2[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@H]2OC2=CC(O)=C3C(=O)C[C@H](OC3=C2)C2=CC=C(O)C=C2)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10646252
|
Thermo Scientific Acros
206910250 |
25 g | Flacon en plastique |
65.73€
25g |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10404345
|
Thermo Scientific Acros
206911000 |
100 g | Flacon en plastique |
186.93€
100g |
Expédition estimée: 15-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
10236-47-2 | |
580.54 | |
DFPMSGMNTNDNHN-ZPHOTFPESA-N | |
7-[(2S,4S,5S,6R)-4,5-dihydroxy-6-(hydroxyméthyl)-3-[(2S,3R,4R,5R,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-méthyloxan-2-yl]oxyoxan-2-yl]oxy-5-hydroxy-2-(4-hydroxyphényl)-2,3-dihydrochromen-4-un |
C27H32O14 | |
MFCD00148888,MFCD00149445,MFCD01461988 | |
74787988 | |
C[C@@H]1O[C@@H](O[C@@H]2[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@H]2OC2=CC(O)=C3C(=O)C[C@H](OC3=C2)C2=CC=C(O)C=C2)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O |
Spécification
Naringin | |
96.0 | |
97% | |
MFCD00148888,MFCD00149445,MFCD01461988 | |
DFPMSGMNTNDNHN-ZPHOTFPESA-N | |
C[C@@H]1O[C@@H](O[C@@H]2[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@H]2OC2=CC(O)=C3C(=O)C[C@H](OC3=C2)C2=CC=C(O)C=C2)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O | |
580.54 | |
580.53 | |
Beige à jaune |
10236-47-2 | |
100.0 | |
C27H32O14 | |
15, 6507 | |
Authentique | |
7-[(2S,4S,5S,6R)-4,5-dihydroxy-6-(hydroxyméthyl)-3-[(2S,3R,4R,5R,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-méthyloxan-2-yl]oxyoxan-2-yl]oxy-5-hydroxy-2-(4-hydroxyphényl)-2,3-dihydrochromen-4-un | |
74787988 | |
≥96.0% | |
Poudre |