Learn More
Thermo Scientific Chemicals Naphtol Green B
Code produit. 10667122
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicateur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 19381-50-1
Formule moléculaire C30H18FeN3Na3O15S3
Poids moléculaire (g/mol) 881.474
Numéro MDL MFCD00003886
Clé InChI VLBLPLXOYXEXJK-UHFFFAOYSA-K
Synonyme Acid Green 1, C.I. 10020
CID PubChem 14598749
Nom IUPAC Trisodium ; 6-hydroxy-5-nitrosonaphtalène-2-sulfonate ; fer
SMILES C1=CC2=C(C=CC(=C2N=O)O)C=C1S(=O)(=O)[O-].C1=CC2=C(C=CC(=C2N=O)O)C=C1S(=O)(=O)[O-].C1=CC2=C(C=CC(=C2N=O)O)C=C1S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+].[Na+].[Fe]
Spécification
Nom chimique ou matériau Naphthol Green B
Beilstein 11, 332
Informations sur la solubilité Solubility in water: 30 mg/mL water. Other solubilities: 0.9 mg/mL ethanol, 9 mg/mL ethylene glycol monomethyl ether
Spectre IR Authentique
Poids de la formule 878.47
Qualité Pures
Conditionnement Flacon en verre
Spectrométrie UV Complies
Couleur Vert
Quantité 25 g
Forme physique Poudre cristalline