Learn More
Acides naphthéniques, pract., Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10095660
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1338-24-5
Numéro MDL MFCD00147696
Spécification
Nom chimique ou matériau Naphthenic acids
Note relative au nom pract.
Acidité 230 to 260mg KOH/g
Densité 0.9100g/mL
Point d’ébullition 140.0°C to 200.0°C
Point d’éclair 149°C
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 100 g
Gravité spécifique 0.91
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Viscosité 5 stokes max. (25°C)
Forme physique Liquide