Learn More
Naphthalene-d8, pour RMN, +98 % atome D, Thermo Scientific Chemicals
63.11€ - 252.26€
Identifiants chimiques
CAS 1146-65-2
Formule moléculaire C10H8
Poids moléculaire (g/mol) 136.22
Numéro MDL MFCD00001743
Clé InChI UFWIBTONFRDIAS-PGRXLJNUSA-N
Synonyme naphthalene-d8, 2h8 naphthalene, perdeuteronaphthalene, naphthalene d8, perdeuterated naphthalene, 2 h? naphthalene, naphthalene-d8, analytical standard, naphthalene-d8 >98.0 atom % d, naphthalene d8 10 microg/ml in cyclohexane
CID PubChem 92148
Nom IUPAC 1,2,3,4,5,6,7,8-octadeuterionaphtalène
SMILES [2H]C1=C([2H])C2=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C2C([2H])=C1[2H]
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10605052
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
174960010
1 g Flacon en verre
63.11€
1g
10647504
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
174960050
5 g Flacon en verre
252.26€
5g
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Pour NMR
Spécification
Identifiants chimiques
1146-65-2
136.22
UFWIBTONFRDIAS-PGRXLJNUSA-N
92148
[2H]C1=C([2H])C2=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C2C([2H])=C1[2H]
C10H8
MFCD00001743
naphthalene-d8, 2h8 naphthalene, perdeuteronaphthalene, naphthalene d8, perdeuterated naphthalene, 2 h? naphthalene, naphthalene-d8, analytical standard, naphthalene-d8 >98.0 atom % d, naphthalene d8 10 microg/ml in cyclohexane
1,2,3,4,5,6,7,8-octadeuterionaphtalène
Spécification
Naphthalene-d8
Blanc
98,0% min
1146-65-2
C10H8
MFCD00001743
UFWIBTONFRDIAS-PGRXLJNUSA-N
1,2,3,4,5,6,7,8-octadeuterionaphtalène
92148
RMN
Cristaux ou poudre cristalline
For NMR
78°C
81.0°C to 83.0°C
C10D8
naphthalene-d8, 2h8 naphthalene, perdeuteronaphthalene, naphthalene d8, perdeuterated naphthalene, 2 h? naphthalene, naphthalene-d8, analytical standard, naphthalene-d8 >98.0 atom % d, naphthalene d8 10 microg/ml in cyclohexane
[2H]C1=C([2H])C2=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C2C([2H])=C1[2H]
136.22
136.22
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Nocif en cas d’ingestion.
Nocif par contact cutané.
Nocif par inhalation.
Matière solide inflammable.
GHS P Statement:
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
Keep container tightly closed.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
Identifiant produit
  • Naphthalene-d8
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Matière solide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
  • H228-Matière solide inflammable.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.