Learn More
Naphtalène noir 10B, technique, Fisher Chemical
Code produit. 10528440 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
Cuve en verre
Conditionnement:
10g
Code produit. 10528440
Marque: Fisher Chemical N/0211/45
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Spécification
CAS 1064-48-8
Couleur Marron
pH 9
Conditionnement Cuve en verre
Formule moléculaire C22H14N6Na2O9S2
Numéro MDL 4017
Quantité 10 g
Synonyme amido black 10b, acid black 1, buffalo black nbr, naphthol blue black, parent, aniline blue black, tech, nigrosine water soluble, 4-amino-5-hydroxy-3-4-nitrophenyl azo-6-phenylazo naphthalene-2,7-disulphonic acid, sodium salt, 2,7-naphthalenedisulfonic acid, 4-amino-5-hydroxy-3-4-nitrophenyl azo-6-phenylazo-, sodium salt, 3-4-nitrophenylazo-4-amino-5-oxo-6-2-phenylhydrazono-5,6-dihydro-2,7-naphthalenedisulfonic acid disodium salt
Clé InChI HKBVRFLHNUEVRO-UHFFFAOYSA-L
SMILES C1=CC=C(C=C1)NN=C2C(=CC3=CC(=C(C(=C3C2=O)N)N=NC4=CC=C(C=C4)[N+](=O)[O-])S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Nom IUPAC disodium ; 4-amino-3-[(4-nitrophényl)diazényl]-5-oxo-6-(phénylhydrazinylidène)naphthalène-2,7-disulfonate
Poids moléculaire (g/mol) 616.487
CID PubChem 44134531
Poids de la formule 616.48g/mol
Forme physique Solide en poudre