Learn More
Naphtalène, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11307678
Naphtalène, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11307678
50 g
Click to view available options
Quantité:
50 g
500 g
2 kg
Code produit. 11307678
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 033347.18
Demander un format en vrac ou personnalisé
Autrefois important dans la fabrication des colorant en tant que précurseur de l’anhydride phtalique
Naphthalene is formerly important in dyestuff manufacture. It acts as a precursor to phthalic anhydride. Naphthalene is used in the manufacturing of phthalic anhydride, naphthalene sulfonic acids and hydrogenated naphthalenes such as 1,2,3,4-tetrahydronaphthalene, which is used as a precursor for various dyestuffs, pigments, rubber processing chemicals and in pharmaceuticals. Its molten form is used as solvent replacing the high- boiling solvents like dichlorobenzene, nitrobenzene and durene. It is involved as reaction medium for in the Diels-Alder reaction between C60 with anthracene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 91-20-3
Formule moléculaire C10H8
Poids moléculaire (g/mol) 128.17
Numéro MDL MFCD00001742
Clé InChI UFWIBTONFRDIAS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme naphthalin, naphthene, camphor tar, tar camphor, white tar, albocarbon, naphthaline, moth flakes, moth balls, naphtalene
CID PubChem 931
ChEBI CHEBI:16482
Nom IUPAC naphtalène
SMILES C1=CC2=CC=CC=C2C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Naphthalene
Point de fusion 80°C to 82°C
Densité 0.9628 g/mL
Point d’ébullition 218°C
Point d’éclair 78°C (172°F)
Odeur Aromatic
Indice de réfraction 1.5821
Quantité 50 g
Numéro UN UN1334
Beilstein 1421310
Merck Index 14,6370
Informations sur la solubilité Soluble in benzene,toluene,chloroform,CS2,ether; Insoluble in water; Soluble in alcohols,liquid ammonia,benzene,carbon tetrachloride,carbon disulfide,toluene,aniline,acetic acid,chloroform and butyric acid; Insoluble in water.
Poids de la formule 128.17
Pourcentage de pureté 99.6%
Forme physique Cristalline
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotM20J006 Type de certificatCertificat d’analyse Date26/01/2023 Catalog Number033347.18,033347.A3,033347.36
Numéro de lotZ28I024 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/01/2023 Catalog Number033347.18,033347.A3,033347.36
Numéro de lot10193966 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/10/2022 Catalog Number033347.18,033347.A3,033347.36
Numéro de lot10215212 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/12/2021 Catalog Number033347.18,033347.A3,033347.36
Numéro de lotG10S021 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/12/2021 Catalog Number033347.18,033347.A3,033347.36
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Naphthalene
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Matière solide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
  • H228-Matière solide inflammable.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Naphthalene
Nom du produit
Naphtalène, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >