Learn More
Chlorhydrate de naphazoline, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-171050 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
25g
Code produit. 10012380
Marque: Thermo Scientific Acros 179660250
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 550-99-2 | C14H14N2·ClH | 246.74 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 550-99-2
Formule moléculaire C14H14N2·ClH
Poids moléculaire (g/mol) 246.74
Numéro MDL MFCD00012554
Clé InChI DJDFFEBSKJCGHC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme naphazoline hydrochloride, albalon, naphazoline hcl, rhinantin, rhinoperd, stricylon, naphcon, niazol, rinofug, vasocon
CID PubChem 11079
ChEBI CHEBI:7470
Nom IUPAC 2-(naphtalène-1-ylméthyl)-4,5-dihydro-1H-imidazole;chlorhydrate
SMILES C1CN=C(N1)CC2=CC=CC3=CC=CC=C32.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Naphazoline hydrochloride
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 254.0°C to 260.0°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en plastique
Quantité 25 g
Merck Index 15, 6453
Informations sur la solubilité Solubility in water: 170g/L (20°C).
Poids de la formule 246.74
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-(1-Naphthylmethyl)-2-imidazoline hydrochloride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
Mention de danger
  • H300-Mortel en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P330-Rincer la bouche.