Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Seringues pour nano-volumes
Conçues pour injecter jusqu’à 50 nl avec une précision et une exactitude élevées.
Marque: Trajan Scientific and Medical™ 000353
Code nomenclature Nacres: SB.54
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Description
ulliHaute précision et précision pour les injections de petit volume/liliKits piston / aiguille de rechange/liliLes kits sont adaptés doivent être remplacés comme un ensemble/li/ulSpécification
Seringues pour nano-volumes | |
0,155 mm | |
50 mm | |
Cône |
26 G | |
0,47 mm | |
0,5 μl |