Learn More
Cytiva NAB Nanosep™ Systèmes centrifuges pour l'isolement des acides nucléiques
Utilisez les appareils Nanosep™ pour concentrer, purifier et dessaler les peptides, les protéines, les oligonucléotides, l'ADN et l'ARN.
Marque:  Cytiva ODNABC34
Code produit. 17164801
  • 163.00€ / 100 pièces
Expédition estimée: 13-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Ne laissez pas les réactifs de gauche passer aux déchets, utilisez-les avec le dispositif de centrifugation universel Nucleic Acid Binding™. Ce dispositif centrifuge peut également être utilisé avec des tampons préparés en interne ou à l’extérieur de l’étagère. Divers protocoles sont disponibles au téléchargement pour différents matériaux de départ.
Applications en aval :
ADN plasmidique purifié
  • Digestion par restriction
  • Clonage
  • Séquençage de Sanger
ADN génomique purifié
  • qPCR
  • Flux de travail de séquençage de nouvelle génération
ARN total purifié
  • PCR en temps réel
  • Construction de bibliothèques d’ADNc
Ce produit n’est pas approuvé pour une utilisation dans des applications médicales, cliniques, chirurgicales ou autres patients.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
EFA :0,3 cm2
Non stérile
100/boîte
Fibre de verre
Polypropylène
50 à 500 μl