Learn More
Biochrom Spectrophotomètre UV-visible à microvolume avec imprimante NanoVue Plus
Instrument facile à utiliser conçu pour des mesures fiables des acides nucléiques et des protéines. Inclut une imprimante et fonctionne sans PC.
Marque: Biochrom 28956058
Description
- Documents QI/QO disponibles
- La plaque d’échantillons de couleur dorée améliore la compatibilité avec la vaste gamme de produits chimiques et de types d’échantillons utilisés dans les laboratoires modernes.
- Méthodes prédéfinies de quantification des protéines, dont analyse directe par UV, Bradford, BCA, Biuret et Lowry, avec possibilité d’atteindre jusqu’à 27 normes.
- Dosages précis de petits volumes de 0,5 à 5 μl pour conserver les échantillons précieux.
- Deux longueurs de trajet : 0,2 mm et 0,5 mm
- Avec la plaque d’échantillons à lecture de gouttes pratique, aucune cuve et aucun capillaire ne sont nécessaires.
- Méthodes prédéfinies de quantification des acides nucléiques, y compris la concentration et la pureté.
- Spectrophotomètre UV-visible pour une analyse quantitative rapide et précise d’échantillons d’acides nucléiques et de protéines.
- Pas de PC : Un grand affichage graphique haute résolution permet une lecture rapide des résultats pertinents.
- Les courbes d’étalonnage, la cinétique ou les mesures de rapport s’affichent d’une simple pression d’un bouton.
- La plaque hydrophobe réduit le transfert des échantillons et permet une excellente récupération des échantillons.
Spécification
Max. plusmn;1 % à 259 nm à 0,7 - 0,8 A en utilisant de l’uracile | |
260 x 390 x 100 mm | |
5 nm | |
200 à 1 100 nm | |
50/60 Hz | |
inclus | |
±0,5 nm |
Double matrice CCD | |
Xénon | |
Nanoplus avec imprimante | |
100/240 VCA plusmn;10 %, 50/60 Hz | |
0,2 mm ou 0,5 mm (automatique ou manuel) | |
±2 nm | |
4,5kg |