Learn More
Implen™ Extension de garantie NanoPhotometer™
Utilisez des extensions de garantie pour protéger tout NanoPhotometer™ jusqu’à 24 mois de plus après la date de livraison.
550.00€ - 1010.00€
Spécification
À utiliser avec (équipement) | NanoPhotometer C40, N50, N60, NP80, N120 |
---|---|
Gamme de produits | NanoPhotometer |
Garantie et services | Garantie prolongée |
Type de produit | Extension de garantie |
Code produit | Marque | Durée | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Durée | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
12825413
|
Implen™
W12 |
12 mois |
550.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15578319
|
Implen™
W24 |
24 mois |
1010.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- Les extensions de garantie protègent tout NanoPhotometer™
- Choisissez une extension de 12 ou 24 mois
Spécification
NanoPhotometer C40, N50, N60, NP80, N120 | |
NanoPhotometer | |
Garantie prolongée | |
Extension de garantie |
Usage exclusivement réservé à la recherche
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Implen™ Extension de garantie NanoPhotometer™