Learn More
Implen™ Spectrophotomètre UV/Visible pour cuvette et Nanovolume NanoPhotometer™ NP80
Spectrophotomètre UV/Visible Implen NanoPhotometer™ NP80 pour applications NanoVolume et cuvette. Réalisez l’analyse quantitative de l’ADN, de l’ARN, des protéines, et analysez d’autres échantillons en quelques secondes.
sur devis
Spécification
Précision de l’absorbance | < 1,75 % à 0,7 A à 280 nm de la mesure |
---|---|
Gamme d’absorbance | NanoVolume 0,02 à 330 A, cuve de 0 à 2,6 A |
Hauteur au centre du faisceau | 8,5 mm |
Raccordements | 2 ports USB A, USB B, Ethernet, Wi-Fi |
Type de détecteur | Matrice CCD à 3 648 éléments |
Code produit | Marque | Comprend | Modèle | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Comprend | Modèle | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15485824
|
Implen™
NP80-Touch |
Alimentation, câble USB, housse de protection, logiciel amp; manuel | NP80-Touch |
sur devis
1 pièce |
N/A | Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
15512465
|
Implen™
NP80-Mobile |
Batterie, bloc d’alimentation, câble USB, housse de protection, logiciel et manuel | NP80-Mobile |
sur devis
1 pièce |
N/A | Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Description
Le spectrophotomètre UV/Visible Implen NanoPhotometer™ NP80 flexible permet d’effectuer la mesure des cuves et des applications NanoVolume. Il fournit des données d’acquisition complètes à partir de 200-900 nm pour diverses applications aux sciences de la vie comme l’analyse quantitative des acides nucléiques, des protéines ou des cultures cellulaires. Sa conception autonome avec un écran tactile intégré et un faible encombrement le rendent idéal pour une utilisation sur paillasse de laboratoire.
Les effets perturbateurs de la tension superficielle et de l’évaporation sont éliminés en raison de la compression de l’échantillon. Aucun réétalonnage n’est nécessaire pendant toute la durée de vie. Logiciel CFR21 disponible en option pour la conformité à 21CFR partie 11 pour l’environnement GxP.
- Plage de détection dsDNA 1 ng/μl - 16 500 ng/μl
- Plage de détection BSA 0,03 mg/ml - 478 mg/ml
- Taille minimale de l’échantillon : 0,3 μl
- Plage de balayage 200-900 nm
- Rendement de la cuve 0-2,6 A
- Vortex intégré pour tubes jusqu’à 2,0 ml
- Mesure du temps pour la plage complète de balayage : de 2,5 à 4,0 secondes
- Applications préprogrammées pour les acides nucléiques (marqués) (ADN, ARN, oligos), les protéines (marquées), les dosages protéiques (Bradford, BCA, Lowry), la cinétique, la densité optique 600 et les méthodes manuelles
- La fonction d’échantillonnage automatique démarre automatiquement une fois le bras à échantillon fermé
- Réétalonnage non nécessaire grâce à la True Path Technology™
- Indépendant de la tension superficielle de l’échantillon grâce à la Sample Compression Technology™
- Sample Control™ et Blank Control™ permettent d’effectuer l’analyse de la qualité des échantillons et l’identification des contaminants
- Options de contrôle : Doté de 7 po. intégrés. Écran tactile, ordinateur et tablette
- Ports d’entrée et de sortie 2 x USB A, USB B, Ethernet, Wi-Fi
- Logiciel conforme à la norme 21 CFR partie 11 (en option)
- Serveur de fichiers intégré
- Intégration du LIMS via l’API REST
- Fabriqué en Allemagne
Spécification
< 1,75 % à 0,7 A à 280 nm de la mesure | |
8,5 mm | |
Matrice CCD à 3 648 éléments | |
20 x 20 x 12 cm | |
Flash au xénon | |
90/250 V | |
Acides nucléiques, UV protéiques, dosages protéiques, cinétique, OD600, longueur d’onde, balayage d’onde, courbe d’étalonnage, rapport d’absorbance, concentration, personnalisé | |
2,5 à 4,0 s | |
Cuve 37°C ±0,5°C | |
NPOS sous Linux | |
lt; 0,5 % à 240 nm à l’aide de NaI | |
±0,75 nm |
NanoVolume 0,02 à 330 A, cuve de 0 à 2,6 A | |
2 ports USB A, USB B, Ethernet, Wi-Fi | |
écran tactile compatible avec les gants de 7 po ; 1 024 x 600 pixels | |
Anglais, français, allemand, espagnol, portugais, russe, chinois, japonais | |
< 1,8 nm | |
200 à 900 nm | |
1 à 16 500 ng/mu;l | |
1 | |
0,67 x 0,07 mm | |
0,3 à 2 μl | |
Windows 7, 8, 10 (32 amp; 64 bit) ; OS X, iOS ; Android OS |
Usage exclusivement réservé à la recherche