Learn More
Implen™ NanoPhotometer™ IQ/OQ Documentation and Standard Solution
Conformément aux normes internationales dans les environnements réglementés, une vérification documentée est fournie avec le kit Qualification de l’installation et qualification opérationnelle (QI / QO) conforme aux données pour vérifier que les instruments fonctionnent selon les spécifications en cas d’audit.
Marque: Implen™ N-60-Q
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Documentation fournie sur une clé USB sous forme de fichier Excel
- Inclut une solution-étalon appropriée NanoPhotometer™ (N-568-S ou N-120-S)
Spécification
NanoPhotometer N60 | |
Auto-étalonnage | |
NanoPhotomètre |
Conforme à la norme SOP interne | |
Qualification de l’installation et qualification opérationnelle (QI / QO) conformes aux données | |
Documentation QI / QO et solution-étalon (N-568-S) |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
For Research Use Only
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu