Learn More
Implen™ Progiciels 21 CFR Part 11 NanoPhotometer™
Le logiciel CFR21 est conforme aux exigences de la norme FDA 21 CFR Part 11, il est un outil logiciel livré en option, idéal pour les laboratoires GxP qui requièrent un enregistrement des données électroniques approprié.
Marque: Implen™ CFR21-SW
Code nomenclature Nacres: SE.13
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Description
- Clé de licence fournie sur clé USB
- Le progiciel comprend la gestion des utilisateurs, le contrôle d’accès, les signatures électroniques, l’intégrité des données, la sécurité, et la fonctionnalité d’historique d’expertise
Spécification
FDA 21 CFR Part 11 | |
NanoPhotometer™ N120, NP80, N60 et C40 | |
Windows ou Mac, compatible avec écran tactile |
Mise à niveau logicielle pour NanoPhotometer | |
Clé de licence logicielle |
Usage exclusivement réservé à la recherche