Learn More
Macherey-Nagel™ Plaques en verre Nano Silicon
HPTLC glass plates in different plate sizes for many different applications. Silica gel with octadecyl (C18, ODS, RP18) modification. Carbon content: approx. 14 %.
Marque:  Macherey-Nagel™ 811064
310.85 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10545381
  • 396.00€ / 25 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Plaques de verre HPTLC, gel de silice modifiée, RP, Nano-SIL C18-100 UV254
  • Matériau de la base : plaques de verre avec gel de silice
  • Mode : Phase inverse
  • Dureté de la couche : Standard, souple
Adsorbant :
  • Gel de silice avec modification de l’octadécyle (C18, ODS, RP18)
  • Phase Nano-SIL C18-100 UV254
  • Indicateur UV : Oui
  • Type de particules : Particules entièrement poreuses (FPP)
  • Forme des particules : Irrégulière
  • Taille moyenne des pores de 60 Å
  • Volume spécifique des pores de 0,75 ml/g,
  • Granulométrie de 2 à 10 µm
  • Liants : Oui
Indicateurs :
Cette plaque peut être utilisée avec différents indicateurs : silicate de zinc activé au manganèse avec fluorescence verte pour les UV à ondes courtes (254 nm) ; Pigment fluorescent inorganique spécial avec fluorescence bleue pour UV à ondes longues (366 nm)
Liants :
Produits hautement polymériques, stables dans presque tous les solvants organiques et résistant aux réactifs de visualisation agressifs
Applications recommandées :
Alcaloïdes, acides aminés, barbituriques, médicaments, flavonoïdes, dérivés de l’indole, azurants optiques, peptides, phénols, hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), agents conservateurs, phase inverse (RP), stéroïdes, huiles végétales (identification des huiles grasses selon l’agence de protection de l’environnement)
Caractéristiques générales des plaques de verre CCM de Macherey-Nagel :
  • Plaques pré-enduites prêtes à l’emploi
  • Large gamme de tailles de plaques, de revêtements de surface et de renforcements
  • La plaque peut être facilement étiquetée pour une identification claire
  • Les plaques de verre sont robustes, résistantes à la chaleur et chimiquement résistantes à toutes les phases mobiles et réactifs de visualisation courants.
  • Efficacité accrue de la séparation grâce à une distribution optimisée de la taille des particules
  • Une plaque anti-poussière permet une manipulation pratique et évite la contamination au silice de la chambre CCM
Spécification
Spécification
Nano silice
Nano silicone
60 Å
Plaque en verre
0,75 ml/g
0,20 mm
Degré de silanisation : 50%
2 à 10 μm
25
UV254
500 m2/g
10 x 10 cm