Learn More
Macherey-Nagel™ Plaque CCM Nano Durasil-20/UV254
Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Click to view available options
Dimensions (L x l):
10 x 10 cm
10 x 20 cm
Conditionnement:
25 pièces
50 pièces
Spécification
Spécification
| Matériau | Nano Durasil-20 |
| Granulométrie | 2 à 10 μm |
| Porosité | 60 Å |
| Quantité | 50/boîte |
| Type | Plaque TLC |
| Indicateur fluorescent | UV254 |
| Volume des pores | 0,75 ml/g |
| Surface spécifique | ∼500 m2/g |
| Épaisseur (métrique) | 0,2 mm |
| Dimensions (L x l) | 10 x 20 cm |