Learn More
BRAND™ Pointes de pipettes nano-cap™
Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
0,1 à 20 μl
0,5 à 10 mu;l
Conditionnement:
En vrac
TipBox
TipRefill
Quantité:
10 x 1 000/sachet
10 x 96/portoir
5 x 96/boîte
Conditionnement:
1000 pièces
480 pièces
960 pièces
Description
- En PP haute pureté sans diHEMDA ni oléamide
- Non stériles
- Convient aux pipettes utilisant des pointes standard ultra-micro ou“transparentes”pour un volume allant jusqu’à 20 μl
- Présentent une ascension capillaire visible à l’œil nu, même pour des volumes de seulement 0,1 μl
- Tous les emballages non ouverts sont exempts d’ADN, de RNase, d’endotoxines et d’ATP
- Adaptées aux pipettes Transferpette S sous-micro (TM) BRAND (réf. No 03-837-317)
- Disponibles en rétention standard ou ultrafaible
- Proposées conditionnées en vrac ou sous forme de rack pratique
- Pointes incolores ; plateau gris facilitant l’identification
Pointes à ultra faible rétention
- Produites selon un processus physicochimique spécial breveté
- Surface homogène, sans défaut, avec une faible tension superficielle pour une rétention minimale
- Permettent de réduire les pertes d’échantillons et offrent une reproductibilité bien plus élevée avec les milieux essentiels
- Pour les échantillons biologiques contenant des protéines, des acides nucléiques, des détergents et d’autres liquides difficiles pouvant provoquer une perte d’échantillons
- Grande résistance aux substances chimiques
- Les pointes peuvent être autoclavées à 121°C (2 bar) sans endommager les propriétés de faible rétention
Spécification
Spécification
| Volume (métrique) | 0,1 à 20 μl |
| Filtré | Sans filtre |
| Stérilité | Non stérile |
| Couleur | Incolore |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Longueur (impériale) | 1,45 in |
| Longueur (métrique) | 3,7 cm |
| Déclaration de pureté | Sans DNase, RNase, ATP ni endotoxines |
| À utiliser avec (application) | Pour applications de biologie moléculaire PCR à léchelle du nanolitre |
| Format | En vrac |
| Afficher plus |