Learn More
BRAND™ Pointes de pipettes nano-cap™
GREENER_CHOICE
Code produit. 15174907 Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
0,1 à 20 μl
0,5 à 10 mu;l
Conditionnement:
En vrac
TipBox
TipRefill
Quantité:
10 x 1 000/sachet
10 x 96/portoir
5 x 96/boîte
Conditionnement:
1000 pièces
480 pièces
960 pièces
Code produit. 15174907
Marque: BRAND™ 732202
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pour applications de biologie moléculaire à l’échelle du nanolitre comme le PCR
  • En PP haute pureté sans diHEMDA ni oléamide
  • Non stériles
  • Convient aux pipettes utilisant des pointes standard ultra-micro ou“transparentes”pour un volume allant jusqu’à 20 μl
  • Présentent une ascension capillaire visible à l’œil nu, même pour des volumes de seulement 0,1 μl
  • Tous les emballages non ouverts sont exempts d’ADN, de RNase, d’endotoxines et d’ATP
  • Adaptées aux pipettes Transferpette S sous-micro (TM) BRAND (réf. No 03-837-317)
  • Disponibles en rétention standard ou ultrafaible
  • Proposées conditionnées en vrac ou sous forme de rack pratique
  • Pointes incolores ; plateau gris facilitant l’identification
Pointes à ultra faible rétention
  • Produites selon un processus physicochimique spécial breveté
  • Surface homogène, sans défaut, avec une faible tension superficielle pour une rétention minimale
  • Permettent de réduire les pertes d’échantillons et offrent une reproductibilité bien plus élevée avec les milieux essentiels
  • Pour les échantillons biologiques contenant des protéines, des acides nucléiques, des détergents et d’autres liquides difficiles pouvant provoquer une perte d’échantillons
  • Grande résistance aux substances chimiques
  • Les pointes peuvent être autoclavées à 121°C (2 bar) sans endommager les propriétés de faible rétention
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Volume (métrique) 0,5 à 10 mu;l
Filtré Sans filtre
Stérilité Non stérile
Couleur Incolore
Couleur de rack Gris
Autoclavable Autoclavable
Longueur (impériale) 1,45 in
Longueur (métrique) 3,7cm
Déclaration de pureté Sans DNase, RNase, ATP ni endotoxines
À utiliser avec (application) Haut degré de translucidité, éjection facile et faible quantité de déchets, rapide contrôle du volume
Format Rack
Type de pointe Étalon
Conditionnement TipBox
Quantité 5 x 96/boîte
Type de produit Micropipette Tips
Jetable Usage unique
À utiliser avec (équipement) Transferpette, and most models from Gilson, FINNPIPETTE, Eppendorf, and Sartorius
Graduée Oui
Gamme de produits Nano-cap
Matériau Polypropylène
Graduations 2, 10 μl