Learn More
Nalpha-Boc-L-lysine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15480789
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
Code produit. 15480789
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H63859.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 13734-28-6 | C11H22N2O4 | 246.31 g/mol
N-Boc-L-lysine is a protected analogue of a major amino acid participating in the binding of AcH to proteins. N-Boc-L-lysine as well as other t-butoxycarbonyl (Boc) amino acids can be converted to their respective amino acids via cleavage of the urethane bond.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La N-Boc-L-lysine est un analogue protégé d’un acide aminé majeur participant à la liaison de l’AcH aux protéines. La N-Boc-L-lysine et d’autres acides aminés t-butoxycarbonyle (Boc) peuvent être convertis en leurs acides aminés respectifs par clivage de la liaison uréthane.
Solubilité
Soluble dans l’eau. Légèrement soluble dans le méthanol.
Remarques
Réfrigéré. Garder le récipient hermétiquement fermé. Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13734-28-6
Formule moléculaire C11H22N2O4
Poids moléculaire (g/mol) 246.31
Numéro MDL MFCD00038203
Clé InChI DQUHYEDEGRNAFO-SVGMAFHSNA-N
Synonyme boc-lys-oh, boc-lysine, n-boc-l-lysine, boc-l-lysine, s-6-amino-2-tert-butoxycarbonyl amino hexanoic acid, nalpha-tert-butoxycarbonyl-l-lysine, n-alpha-tert-butoxycarbonyl-l-lysine, nalpha-boc-l-lysine, boc-lys, n alpha-boc-l-lysine
CID PubChem 2733284
Nom IUPAC Acide (2S)-6-amino-2-[(2-méthylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]hexanoïque
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CCCCN)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Nalpha-Boc-L-lysine
Point de fusion ∼205°C (decomposition)
Couleur Blanc
Beilstein 4252546
Informations sur la solubilité Soluble in water. Slightly soluble in methanol.
Quantité 5 g
Poids de la formule 246.3
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre