Learn More
Nalpha-Boc-L-lysine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
N-Boc-L-lysine is a protected analogue of a major amino acid participating in the binding of AcH to proteins. N-Boc-L-lysine as well as other t-butoxycarbonyl (Boc) amino acids can be converted to their respective amino acids via cleavage of the urethane bond.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
La N-Boc-L-lysine est un analogue protégé d’un acide aminé majeur participant à la liaison de l’AcH aux protéines. La N-Boc-L-lysine et d’autres acides aminés t-butoxycarbonyle (Boc) peuvent être convertis en leurs acides aminés respectifs par clivage de la liaison uréthane.
Solubilité
Soluble dans l’eau. Légèrement soluble dans le méthanol.
Remarques
Réfrigéré. Garder le récipient hermétiquement fermé. Conserver à l’abri des oxydants
Spécification
Specifica
| Nom chimique ou matériau | Nalpha-Boc-L-lysine |
| Point de fusion | ∼205°C (decomposition) |
| Couleur | Blanc |
| Beilstein | 4252546 |
| Informations sur la solubilité | Soluble in water. Slightly soluble in methanol. |
| Quantité | 100 g |
| Poids de la formule | 246.3 |
| Pourcentage de pureté | 97% |
| Forme physique | Poudre |
RUO – Research Use Only
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.