Learn More
Thermo Scientific™ Pompe à vide manuelle en zinc / aluminium avec jauge Nalgene™
GREENER_CHOICE
Code produit. 10482301
Click to view available options
Débit:
15 ml/course
À utiliser avec:
6133 à 2000
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10482301
Marque: Thermo Scientific™ 61330010
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Obtenez une pression de port totalement nulle en seulement deux coups lorsque vous utilisez la pompe à vide manuelle en zinc / aluminium avec jauge Thermo Scientific™ Nalgene™.
Obtenez une pleine pression du port d’obturation en à peine deux courses lorsque vous utilisez la pompe à vide manuelle en zinc / aluminium Thermo Scientific™ Nalgene™ avec jauge. Cette pompe auto-lubrifiée polyvalente est d’une remarquable efficacité. Réalisée dans un mélange zinc / aluminium résistant à la corrosion et facilement démontable à des fins de réparation ou de remplacement de ses composants internes, cette pompe manuelle atteint rapidement et facilement un vide de 635 mm (25 in) Hg ou une pression de 30 psi (35 kPa).
  • Conçue avec une poignée ergonomique pour faciliter le pompage manuel
  • Résistante à la corrosion et réparable pour une longue durée de vie dans le laboratoire
  • Débit de pompage de 15 cm³ par course
  • Levier facile à actionner pour passer de l’aspiration à la pression.
  • Jauge étalonnée en pouces de mercure ou en kPa
  • Se fixe sur des tubulures flexibles de 63,5 cm (0,25″) de dia. int. ; inclut une longueur de 0,7 m (2′) de tubulure en PVC transparent
  • Inclut le kit de réparation 6133-2000 pour la maintenance et la réparation des composants internes afin de prolonger la durée de vie de la pompe
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nb par paquet 1 Ea.
Nbre par carton 4/Cs.
Vide max. 30 psig (35 kPag)
Débit 15 ml/course
Type Pompe à vide
À utiliser avec 6133 à 2000