Learn More
Thermo Scientific™ Jarres droites en PPCO à col large Nalgene™ avec bouchon
Description
Stockez les pâtes, les solides, les échantillons et autres fournitures de laboratoire grâce aux jarres droites en PPCO à col large Thermo Scientific™ Nalgene™. Ces jarres polyvalentes et translucides présentent une excellente résistance aux produits chimiques et peuvent être autoclavées à plusieurs reprises.
- Leur col large et leurs côtés rectilignes offrent un accès complet et facilitent la récupération des échantillons.
- Les cuves de 15, 30 et 60 ml sont équipées de bouchons en polypropylène de coloris naturel
- Les cuves de 125 ml à 1 L sont équipées de bouchons en polypropylène blanc avec un renfoncement pour l’empilage.
- Les cuves de 125 et 250 ml sont adaptées aux mélangeurs Osterizer™ et autres, équipés d’un filetage de cuves Mason ; recommandées pour une utilisation avec le bouchon pour transfert de liquide DS2153-0700.
- Pour les modèles de 500 ml et de 1 L, retirez le bouchon et autoclavez séparément.
- Les cuves en copolymère de polypropylène ne sont pas étanches aux liquides. Il est donc recommandé de ne pas les utiliser pour transporter des liquides.
- Les avantages environnementaux comprennent:
- Énergie renouvelable
Spécification
Spécification
Capacité | 0.5 oz, 15 ml |
Capacité (métrique) | 15 ml |
Capacité (impériale) | 0,5 oz |
Couleur | Translucide |
Diamètre (impériale) | 1,2 po |
Comprend | Bouchons en polypropylène |
Matériau | PPCO |
D.I. du col (métrique) | 29 mm |
Nbre par carton | 72 |
Nb par paquet | 12 |
Afficher plus |
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
1420830 | Certificat de conformité | 14/01/2025 | 2118-9050 |
1419769 | Certificat de conformité | 21/12/2024 | 2118-9050 |
1418529 | Certificat de conformité | 18/12/2024 | 2118-9050 |
1412757 | Certificat de conformité | 16/10/2024 | 2118-9050 |
1405931 | Certificat de conformité | 12/07/2024 | 2118-9050 |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : Toute restriction applicable à l’acheteur et relative à l’utilisation du ou des produit(s) uniquement à des fins de recherche interne ne s’applique pas au(x) produit(s) présent(s) sur les pages Web associées à la présente déclaration.