Learn More
Thermo Scientific™ Flacons de conditionnement en PPCO à col large Nalgene™ avec bouchon : conditionnés en vrac
GREENER_CHOICE
Code produit. 10222963
Click to view available options
Capacité (métrique):
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Taille du bouchon:
28-415 mm
38-415 mm
43-415 mm
53-415 mm
63-415 mm
Conditionnement:
1000 pièces
250 pièces
500 pièces
Code produit. 10222963
Marque: Thermo Scientific™ 3121870032
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Expédiez et stockez les diagnostics, les agents biologiques, les produits chimiques spéciaux, les réactifs, les adhésifs et les produits pharmaceutiques vétérinaires dans ces flacons étanches et légers.
Expédiez et stockez les diagnostics, les agents biologiques, les produits chimiques spéciaux, les réactifs, les adhésifs et les produits pharmaceutiques vétérinaires avec les flacons de conditionnement en PPCO à col large Thermo Scientific™ Nalgene™ avec bouchon. Ces flacons durables et autoclavables sont conçus pour l’expédition et le stockage.
  • Col large facilitant le remplissage et la distribution des poudres
  • Moulés par injection-soufflage pour une épaisseur et une solidité uniformes des parois
  • Fabriqués en résines de haute pureté et de qualité alimentaire ; pas de plastifiants, remplisseurs ou agents d’allongement
  • Bouchons en PP inclus
  • Étanches†
Informations de commande :
Les flacons et les bouchons sont conditionnés dans des sachets en PE distincts à l’intérieur d’un même carton. †Le terme “étanche” s’applique aux produits Thermo Scientific Nalgene répondant aux critères suivants : a) systèmes de fermeture pour bouteilles / flacons / entonnoirs inférieurs à 100 mm, et qui, après avoir été remplis d’eau, retournés, et avoir supporté une pression de l’air de 2 psig pendant 2 minutes, permettent de constater l’absence de fuite d’eau ; b) systèmes de fermeture pour bouteilles / flacons / entonnoirs supérieurs à 100 mm qui, après avoir été remplis d’eau et retournés pendant 15 minutes, permettent de constater l’absence de fuite d’eau. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 32 oz, 1000 ml
Capacité (métrique) 1000 ml
Capacité (impériale) 32 oz
Couleur Naturel, translucide
Description Flacons de conditionnement à col large
Diamètre (métrique) intérieur de col 53 mm
Matériau PPCO
Nbre par carton 50
Nb par paquet 50
Couleur de bouchon Naturel, translucide
Finition de col 63 mm
Certifications/Conformité Fabriqués conformément aux exigences de qualité de la norme ISO 13485:2016. Les flacons et bouchons répondent à la norme 21CFR177.1520 relative aux matières plastiques en contact avec les denrées alimentaires et satisfait la norme USP classe VI.
Closure Included Oui
Bouche Large
Forme Rond
Hauteur (métrique) 199 mm
Type de produit Flacon de conditionnement à col large
Largeur (impériale) 3,6 in
Hauteur (impériale) 7,83 in
Matériau du bouchon Polypropylène
Taille du bouchon 63-415 mm
Diamètre (métrique) 91 mm
Type de bouchon À vis (conditionné en vrac, non assemblé)
Distribution par le bouchon Non
Autoclavable Autoclavable
Afficher plus Afficher moins
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration. Le terme étanche qualifie les produits Thermo Scientific Nalgene correspondant aux critères suivants : a) Les bouteilles / flacons / entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant deux minutes sans présenter de fuites. b) Les bouteilles / flacons / entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant 15 minutes, ne présentent pas de fuites. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.