Learn More
Thermo Scientific™ Flacons en PPCO à col large Nalgene™ avec bouchon : conditionnés en vrac, autoclavables
GREENER_CHOICE
Code produit. 10649953
Click to view available options
Capacité (métrique):
30 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1 l
Taille du bouchon:
28 mm
38 mm
43 mm
53 mm
63 mm
Conditionnement:
1000 pièces
125 pièces
250 pièces
50 pièces
500 pièces
Code produit. 10649953
Marque: Thermo Scientific™ 3121050001
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Stockez des matériaux dans des flacons en PPCO à col large Thermo Scientific™ Nalgene™, dotés d’une structure étanche et d’un large col pour faciliter le remplissage.
Stockez vos matériaux dans des flacons en PPCO à col large Thermo Scientific™ Nalgene™, dotés d’une structure étanche† et d’un large col pour faciliter le remplissage et la distribution. Ces flacons en copolymère de polypropylène transparent offrent une meilleure clarté que les flacons en polyéthylène haute densité.
  • Bouchons en PP
  • Parois uniformes qui résistent aux fissures et aux perforations
  • Autoclavable
  • Conditionnées en vrac
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 1 oz., 30 ml
Capacité (métrique) 30 ml
Capacité (impériale) 1 oz
Couleur Naturel, translucide
Description Flacon à col large
Diamètre (métrique) intérieur de col 21 mm
Matériau PPCO
Nbre par carton 1000
Nb par paquet 1000
Stérilité Non stérile
Couleur de bouchon Naturel, translucide
Finition de col 28 mm
Certifications/Conformité Fabriqués conformément aux exigences de qualité de la norme ISO 13485:2016. Les flacons et bouchons répondent à la norme 21CFR177.1520 relative aux matières plastiques en contact avec les denrées alimentaires et satisfait la norme USP classe VI.
Closure Included Oui
Bouche Large
Forme Rond
Hauteur (métrique) 63 mm
Type de produit Flacon à col large
Largeur (impériale) 1,35 in
Hauteur (impériale) 2,48 in
Matériau du bouchon Polypropylène
Taille du bouchon 28 mm
Diamètre (métrique) 34 mm
Type de bouchon À vis (conditionné en vrac, non assemblé)
Distribution par le bouchon Non
Autoclavable Autoclavable
Afficher plus Afficher moins
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration. Le terme étanche qualifie les produits Thermo Scientific Nalgene correspondant aux critères suivants : a) Les bouteilles / flacons / entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant deux minutes sans présenter de fuites. b) Les bouteilles / flacons / entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant 15 minutes, ne présentent pas de fuites. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.