Learn More
Thermo Scientific™ Flacons transparents en polyméthylpentène Nalgene™ Code produit.: 10547621
Ajouter au panier
Thermo Scientific™ Flacons transparents en polyméthylpentène Nalgene™
GREENER_CHOICE
Code produit. 10547621
250mL, 43 mm
Click to view available options
Capacité (métrique):
250mL
500mL
1000mL
Taille du bouchon:
43 mm
48 mm
53 mm
Code produit. 10547621
Marque: Thermo Scientific™ 21070008
Edge
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Réalisez un large éventail d’applications avec ces flacons en PMP à col large Thermo ScientificTM NalgeneTM résistants aux produits chimiques.
Les flacons transparents en polyméthylpentène Thermo Scientific Nalgene sont conçus pour supporter des températures entre 20° et 175°C (68° et 347°F).
Ces flacons transparents offrent une meilleure résistance aux substances chimiques que les flacons en polycarbonate transparent.
  • Conçu pour tolérer une large plage de températures
  • Résistant aux acides et aux bases
  • Meilleure clarté que les autres flacons de résistance chimique similaire
  • Capuchons sans joint pour une étanchéité† ultime
Avantages Greener Choice
  • Les avantages environnementaux comprennent:
    • Énergie renouvelable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 8 oz., 250 ml
Capacité (métrique) 250mL
Capacité (impériale) 8 oz
Couleur Transparent
Description Flacon à col large
Diamètre (métrique) intérieur de col 33mm
Matériau polypropylène
Nbre par carton 24
Nb par paquet 4
Stérilité Non stérile
Couleur de bouchon Naturel
Finition de col 43mm
Closure Included Oui
Autoclavable Autoclavable
Graduated Non
Bouche Large
Forme Rond
Hauteur (métrique) 125mm
Type de produit Flacon à col large
Largeur (impériale) 2,35 po
Hauteur (impériale) 5,05 po
Joint de fermeture Sans joint
Matériau du bouchon Polypropylène
Taille du bouchon 43 mm
Diamètre (métrique) 58mm
Type de bouchon hélice
Distribution par le bouchon Non
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot1388298 Type de certificatCertificat de conformité Date10/12/2024 Catalog Number2107-0008
Numéro de lot1415204 Type de certificatCertificat de conformité Date19/10/2024 Catalog Number2107-0008
Numéro de lot1408431 Type de certificatCertificat de conformité Date12/06/2024 Catalog Number2107-0008
Numéro de lot1399911 Type de certificatCertificat de conformité Date25/01/2024 Catalog Number2107-0008
Numéro de lot1390568 Type de certificatCertificat de conformité Date20/12/2023 Catalog Number2107-0008
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration. Le terme étanche qualifie les produits Thermo Scientific Nalgene correspondant aux critères suivants : a) Les bouteilles / flacons / entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant deux minutes sans présenter de fuites. b) Les bouteilles / flacons / entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant 15 minutes, ne présentent pas de fuites. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Thermo Scientific™ Flacons transparents en polyméthylpentène Nalgene™ >