Learn More
Thermo Scientific™ Flacons en PEBD à col large Nalgene™ avec bouchon
Description
Voyez clairement les niveaux de liquides des flacons en PEBD à col large Thermo Scientific™ Nalgene™ avec bouchon qui résistent aux chocs. Ces flacons translucides en polyéthylène basse densité conviennent parfaitement au stockage des produits chimiques et des étalons, ainsi qu’à la collecte et au stockage de l’eau distillée. La teneur en métaux à l’état de traces extrêmement basse du PEBD fait de ces flacons une solution idéale pour les analyses de métaux présents à l’état de traces. Excellente résistance aux produits chimiques à la plupart des acides, bases et alcools Le col large facilite le remplissage. L’étanchéité† est garantie.
- Très faible teneur en métaux présents à l’état de traces du PEBD faisant de ces flacons la solution idéale pour les analyses de métaux présents à l’état de traces
- Flacons polyvalents grâce à leur excellente résistance aux produits chimiques à la plupart des acides, bases et alcools ; conviennent à l’expédition des liquides
- Peuvent être utilisés dans le congélateur à 100-°C (-148°F) pour un stockage à long terme
- Les bouchons sans liner assurent l’étanchéité† sans recourir à un liner qui peut se déformer, entraîner des fuites ou contaminer les solutions
Inclut :
Bouchons à vis en PP
- Les avantages environnementaux comprennent:
- Énergie renouvelable
Spécification
Spécification
Capacité | 1 oz, 30 ml |
Capacité (métrique) | 30 ml |
Capacité (impériale) | 1 once |
Couleur | Naturels, transparents |
Description | Flacon à col large |
Diamètre (métrique) intérieur de col | 21 mm |
Matériau | LDPE |
Nbre par carton | 72 |
Nb par paquet | 12 |
Stérilité | Non stérile |
Afficher plus |
Documents
Product Information
Package Inserts
Schematics & Diagrams
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
1423603 | Certificat de conformité | 25/02/2025 | 2103-0001 |
1416452 | Certificat de conformité | 26/11/2024 | 2103-0001 |
1415939 | Certificat de conformité | 15/11/2024 | 2103-0001 |
1404870 | Certificat de conformité | 14/04/2024 | 2103-0001 |
1395980 | Certificat de conformité | 04/02/2024 | 2103-0001 |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Élevez vos tests de boissons avec des solutions de précision
Élevez vos tests de boissons avec des solutions de précisionCode promotionnel: 24135Expire: 2025-07-13
Nouvelle offre Economisez jusqu'à 85% -
Plusieurs fabricants
Retour au laboratoire Semestre d’été
Economisez jusqu’à 94% sur L’essentiel de l’enseignement en laboratoireCode promotionnel: 25721Expire: 2025-05-01
Nouvelle offre Économisez maintenant -
Plusieurs fabricants
Faites fructifier vos découvertes
Tombez amoureux avec de grandes économiesCode promotionnel: 24107Expire: 2025-04-30
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration. † Le terme étanche qualifie les produits Thermo Scientific Nalgene correspondant aux critères suivants : a) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant 2 minutes sans présenter de fuites. b) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant 15 minutes, ne présentent pas de fuites. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.