Learn More
Thermo Scientific™ Flacons IP2 en PEHD à col large Nalgene™
Description
Stockez vos matériaux secs ou liquides dans des flacons IP2 en PEHD à col large Thermo Scientific™ Nalgene™. Idéaux en tant que conteneurs intérieurs pour les clients qui conçoivent, assemblent et certifient leurs propres conditionnements combinés, ces flacons économiques sont conçus pour résister aux fissures et perforations dues aux chocs de transport.
- Étanches† ; chaque lot de flacons est soumis à un test d’étanchéité à 15 psi (103 kPa)
- Cols larges pour un remplissage facile avec des matériaux secs ou liquides
- Bouchons à vis en polypropylène inclus
Spécification
Spécification
| Capacité | 4 oz, 125 ml |
| Capacité (métrique) | 125 ml |
| Capacité (impériale) | 4 oz |
| Couleur | Transparent naturel |
| Description | Flacons Passport IP2 à col large |
| Diamètre (métrique) intérieur de col | 28 mm |
| Diamètre (métrique) interne | 28 mm |
| Comprend | Bouchons à vis en polypropylène (PP) |
| Hauteur (métrique) avec bouchon | 99 mm |
| Matériau | HDPE |
| Afficher plus |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration. Le terme étanche qualifie les produits Thermo Scientific Nalgene correspondant aux critères suivants : a) Les bouteilles / flacons / entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant deux minutes sans présenter de fuites. b) Les bouteilles / flacons / entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant 15 minutes, ne présentent pas de fuites. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.