Learn More
Thermo Scientific™ Flacons IP2 en PEHD à col large Nalgene™ avec bouchon : conditionnés en vrac
Stockez et expédiez des réactifs liquides avec les flacons IP2 en PEHD à col large Thermo Scientific™ Nalgene™ avec bouchon.
620.23€ - 1275.00€
Spécification
Couleur | Blanc |
---|---|
Description | Flacons à col large IP2 |
À utiliser avec (application) | Stockage et expédition de réactifs liquides |
Matériau | HDPE |
Certifications/Conformité | Fabriqués conformément aux exigences de qualité de la norme ISO 13485:2016. Les flacons et bouchons répondent à la norme 21CFR177.1520 relative aux matières plastiques en contact avec les denrées alimentaires et satisfait la norme USP classe VI. Les flacons sont évalués à 15 psi (103 kPa) pour 49 CFR 173.27 (c)(2), instructions techniques ICAO Partie 4 ; 1.1.6, et réglementations IATA relatives aux produits dangereux, Section 5.0.2.9. |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Taille du bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Taille du bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10190563
|
Thermo Scientific™
312199-0004 |
125 ml | 38-415 mm |
1275.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 04-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10212533
|
Thermo Scientific™
312199-0008 |
250 ml | 43-415 mm |
1020.00€
250 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10484933
|
Thermo Scientific™
312199-0016 |
500 ml | 53-415 mm |
855.00€
125 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10521085
|
Thermo Scientific™
312199-0032 |
1000 ml | 63-415 mm |
620.23€
50 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Stockez et expédiez des réactifs liquides avec ces flacons IP2 en PEHD à col large Thermo Scientific™ Nalgene™ avec bouchon. Fabriqués en polyéthylène haute densité durable, ces flacons sûrs et économiques sont recommandés pour ceux qui conçoivent, assemblent et certifient leurs propres conditionnements combinés.
Caractéristiques :- Flacons en PEHD avec bouchons en PP
- Col large
- Conformes aux réglementations IATA et ICAO
- Étanches†
Informations de commande :
Les flacons et les bouchons sont conditionnés en vrac dans des polysacs distincts à l’intérieur d’un même carton
Spécification
Blanc | |
Stockage et expédition de réactifs liquides | |
Fabriqués conformément aux exigences de qualité de la norme ISO 13485:2016. Les flacons et bouchons répondent à la norme 21CFR177.1520 relative aux matières plastiques en contact avec les denrées alimentaires et satisfait la norme USP classe VI. Les flacons sont évalués à 15 psi (103 kPa) pour 49 CFR 173.27 (c)(2), instructions techniques ICAO Partie 4 ; 1.1.6, et réglementations IATA relatives aux produits dangereux, Section 5.0.2.9. | |
Large | |
1 l/flacon |
Flacons à col large IP2 | |
HDPE | |
Oui | |
Rond | |
Polypropylène |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration. Le terme étanche qualifie les produits Thermo Scientific Nalgene correspondant aux critères suivants : a) Les bouteilles / flacons / entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant deux minutes sans présenter de fuites. b) Les bouteilles / flacons / entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant 15 minutes, ne présentent pas de fuites. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.