Learn More
Thermo Scientific™ Flacons en PEHD économiques à col large Nalgene™ avec bouchon : conditionnés en vrac
Description
Utilisez les flacons en PEHD économiques à col large Thermo Scientific™ Nalgene™ avec bouchon pour les applications générales de terrain et de laboratoire à court terme. Ces flacons translucides légers sont une version légère du flacon Nalgene original, emballé en vrac pour une économie maximale. Plus fins et plus flexibles que les flacons de qualité laboratoire de Nalgene, ils possèdent une large ouverture pour un remplissage facile et offrent une excellente résistance chimique à la plupart des acides, bases et alcools.
- Les bouchons en polypropylène sans liner garantissent une performance étanche† sans liner susceptible de se déformer, de causer des fuites et de contaminer vos solutions
- Recommandés pour le prélèvement d’échantillons et le stockage de solutions de travail quotidiennes
- Les flacons participent au programme de marquage ACT My Green Labs pour l’accessibilité, la cohérence et la transparence en matière de durabilité des produits
- Les avantages environnementaux comprennent:
- Énergie renouvelable
Spécification
Spécification
Capacité | 2 oz, 60 ml |
Capacité (métrique) | 60 ml |
Capacité (impériale) | 2 oz |
Couleur | Naturel, translucide |
Diamètre (métrique) intérieur de col | 21 mm |
Matériau | PEHD |
Nbre par carton | 1,000 |
Stérilité | Non stérile |
Couleur de bouchon | Naturel, translucide |
Certifications/Conformité | Fabriqués conformément aux exigences de qualité de la norme ISO 13485:2016. Les flacons et bouchons répondent à la norme 21CFR177.1520 relative aux matières plastiques en contact avec les denrées alimentaires et satisfait la norme USP classe VI. |
Afficher plus |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
1424261 | Certificat de conformité | 04/03/2025 | 332189-0002 |
1419322 | Certificat de conformité | 06/01/2025 | 332189-0002 |
1412054 | Certificat de conformité | 18/09/2024 | 332189-0002 |
1407498 | Certificat de conformité | 25/06/2024 | 332189-0002 |
1399384 | Certificat de conformité | 25/01/2024 | 332189-0002 |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Faites fructifier vos découvertes
Tombez amoureux avec de grandes économiesCode promotionnel: 24107Expire: 2025-03-28
Jours
8Heures
13Minutes
30Secondes
29
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : Toute restriction applicable à l’acheteur et relative à l’utilisation du ou des produit(s) uniquement à des fins de recherche interne ne s’applique pas au(x) produit(s) présent(s) sur les pages Web associées à la présente déclaration. Le terme étanche qualifie les produits Thermo Scientific Nalgene correspondant aux critères suivants : a) Les bouteilles / flacons / entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant deux minutes sans présenter de fuites. b) Les bouteilles / flacons / entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant 15 minutes, ne présentent pas de fuites. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.